Learn More
N-(4-Aminobenzoyl)-L-Glutaminsäure, TRC
Artikelnummer. 17987734
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17987734 1 g 1 Gramm
17908814 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17987734 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5937701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4271-30-1
Summenformel C12 H14 N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 266.25
Synonym (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid, Folic Acid Imp. A (EP), N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid, Glutamic acid, N-(p-aminobenzoyl)- (6CI,7CI), Glutamic acid, N-(p-aminobenzoyl)-, L- (8CI), (4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, (p-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, (p-Aminobenzoyl)glutamic acid, N-(p-Aminobenzoyl)-L(+)-glutamic acid, N-(p-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, N-(p-Aminobenzoyl)glutamic acid, NSC 71042
IUPAC-Name (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioinsäure
SMILES Nc1ccc(cc1)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid (N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid)
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid (N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid)
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m0/s1
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Forensik
Menge 1 g
Formelmasse 266.0903