Learn More
N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methansulfonamidhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18021270
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18021270 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18021270 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0046.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methansulfonamidhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride
CAS 16974-44-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H20 N2 O2 S . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Sotalol Hydrochloride Imp. A (EP), Sotalol Imp. A (EP), Sotalol USP Related Compound C, Sotalol USP RC C, N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Sotalol Related Compound C as Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Sotalol Impurity A as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C12H20N2O2S.ClH/c1-10(2)13-9-8-11-4-6-12(7-5-11)14-17(3,15)16;/h4-7,10,13-14H,8-9H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(C)NCCc1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1
IUPAC-Name N-[4-[2-(Propan-2-ylamino)ethyl]phenyl]methansulfonamid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 292.83
Menge 100 mg
Formelmasse 292,1012 g/mol