Learn More
N-[3-(Trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea |
| Schmelzpunkt | 103°C to 106°C |
| Geruch | Odorless |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2695477 |
| Formelmasse | 220.22 |
| Reinheit (%) | 97% |