Learn More
LNI Swissgas Nr. 3 Nachfüllpackung für Trockenmittelsäule
Artikelnummer. 17852029 Alle ansehen LNI Swissgas Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Auffüllen der Trockenmittelsäule
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
17852029 Auffüllen der Trockenmittelsäule 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17852029 Lieferant LNI Swissgas Lieferanten-Nr. 6930.00.093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00 CHF
    140.30 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.70 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nachfüllpackung Nr. 3 für die Trockenmittelsäule.
  • Für Wasserstoffreichweite
  • Alle 6 Monate austauschen
Spezifikation
Produkttyp Auffüllen der Trockenmittelsäule