Learn More
N-(3-Chlorphenyl)thioharnstoff, 98 %
Artikelnummer. 11367146
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367146 1 g 1 Gramm
11377146 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367146 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07123.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4947-89-1
Summenformel C7H7ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 186.657
MDL-Nummer MFCD00022165
InChI-Schlüssel LSYZRUOXXOTVAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-chlorophenyl thiourea, 3-chlorophenyl thiourea, n-3-chlorophenyl thiourea, m-chlorophenyl thiourea, thiourea, 3-chlorophenyl, 1-m-chlorophenyl thiourea, urea, 1-m-chlorophenyl-2-thio, 1-3-chlorophenyl-2-thiourea
PubChem CID 2734794
IUPAC-Name (3-Chlorphenyl)thioharnstoff
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)NC(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Chlorophenyl)thiourea
Schmelzpunkt 137°C to 140°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2090370
Formelmasse 186.66
Reinheit (%) 98%