missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(3-Chlor-5-Trifluormethyl-2-Pyridyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7032818
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
321430-48-2
C7H5ClF3N3S
255.64
MFCD00141984
UDCNEYAYOVFLLX-UHFFFAOYSA-N
n-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl thiourea, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl thiourea, n-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl thiourea, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-ylthiourea, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl thiourea, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-thiourea, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl thiourea, 1-3-chloranyl-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl thiourea
1483750
[3-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]thioharnstoff
NC(=S)NC1=C(Cl)C=C(C=N1)C(F)(F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
321430-48-2
C7H5ClF3N3S
255.64
MFCD00141984
UDCNEYAYOVFLLX-UHFFFAOYSA-N
n-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl thiourea, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl thiourea, n-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl thiourea, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-ylthiourea, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl thiourea, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-thiourea, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl thiourea, 1-3-chloranyl-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl thiourea
1483750
[3-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]thioharnstoff
NC(=S)NC1=C(Cl)C=C(C=N1)C(F)(F)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)thiourea
Schmelzpunkt 189°C to 190°C
Menge 250 mg
Formelmasse 255.64
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'