Learn More
N-(3-Chlor-5-Trifluormethyl-2-Pyridyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428945
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15428945 250 mg 250 Milligramm
15408945 1 g 1 Gramm
15418945 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428945 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34440.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 321430-48-2
Summenformel C7H5ClF3N3S
Molekulargewicht (g/mol) 255.64
MDL-Nummer MFCD00141984
InChI-Schlüssel UDCNEYAYOVFLLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl thiourea, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl thiourea, n-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl thiourea, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-ylthiourea, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl thiourea, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-thiourea, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl thiourea, 1-3-chloranyl-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl thiourea
PubChem CID 1483750
IUPAC-Name [3-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]thioharnstoff
SMILES NC(=S)NC1=C(Cl)C=C(C=N1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)thiourea
Schmelzpunkt 189°C to 190°C
Menge 250 mg
Formelmasse 255.64
Reinheit (%) 97%