missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(3-Chloro-2-methylphenyl)-2-hydroxynicotinamide, TRC

Artikelnummer. 17989434
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17989434 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17989434 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3694402.5G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 72646-00-5
Summenformel C13 H11 Cl N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 262.69
Synonym N-(3-Chloro-2-methylphenyl)-1,2-dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxamide, N-(3-Chloro-2-methylphenyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxamide
IUPAC-Name N-(3-chloro-2-methylphenyl)-2-hydroxypyridine-3-carboxamide
SMILES Cc1c(Cl)cccc1NC(=O)c2cccnc2O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-(3-Chloro-2-methylphenyl)-2-hydroxynicotinamide
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H11ClN2O2/c1-8-10(14)5-2-6-11(8)16-13(18)9-4-3-7-15-12(9)17/h2-7H,1H3,(H,15,17)(H,16,18)
Formelmasse 262.0509
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.