Learn More
N-(3-Bromo-2-Pyridyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(3-Bromo-2-pyridyl)thiourea |
| Schmelzpunkt | 160°C to 166°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 232.1 |
| Reinheit (%) | 97% |