Learn More
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492958
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11492958
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18672.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 40188-45-2 | C12H15NO3 | 221.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40188-45-2
Summenformel C12H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 221.26
MDL-Nummer MFCD00798556
InChI-Schlüssel FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-4-butyramidophenol, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butyramide, ac-hophe-oh, unii-14qjb65r4v, 3'-acetyl-4'-hydroxybutyranilide, butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, 5'-butyramido-2'-hydroxyacetophenone, acebutolol impurity c, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamid
PubChem CID 736331
IUPAC-Name N-(3-Acetyl-4-Hydroxyphenyl)butanamid
SMILES CCCC(=O)NC1=CC=C(O)C(=C1)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide
Schmelzpunkt 124°C to 126°C
Menge 250 g
Formelmasse 221.26
Reinheit (%) 97%