Learn More
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482958
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482958 50 g 50 Gramm
11492958 250 g 250 Gramm
11472958 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482958 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18672.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 40188-45-2 | C12H15NO3 | 221.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40188-45-2
Summenformel C12H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 221.26
MDL-Nummer MFCD00798556
InChI-Schlüssel FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-4-butyramidophenol, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butyramide, ac-hophe-oh, unii-14qjb65r4v, 3'-acetyl-4'-hydroxybutyranilide, butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, 5'-butyramido-2'-hydroxyacetophenone, acebutolol impurity c, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamid
PubChem CID 736331
IUPAC-Name N-(3-Acetyl-4-Hydroxyphenyl)butanamid
SMILES CCCC(=O)NC1=CC=C(O)C(=C1)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide
Schmelzpunkt 124°C to 126°C
Menge 50 g
Formelmasse 221.26
Reinheit (%) 97%