Learn More
N-(3,5-Difluorphenyl)-4-methylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433688
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15433688 250 mg 250 Milligramm
15423688 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433688 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57145.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 881763-65-1
Summenformel C14H11F2NO
Molekulargewicht (g/mol) 247.245
MDL-Nummer MFCD07081986
InChI-Schlüssel YXZUNGODIJRLKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3,5-difluorophenyl-4-methylbenzamide
PubChem CID 17271709
IUPAC-Name N-(3,5-difluorphenyl)-4-methylbenzamid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC(=CC(=C2)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3,5-Difluorophenyl)-4-methylbenzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 247.24
Reinheit (%) 97%