Learn More
N-(3,5-Dichlorphenyl)benzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476498
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15476498 250 mg 250 Milligramm
15466498 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476498 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60031.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 54129-15-6 | C12H9Cl2NO2S | 302.17 g/mol
N-(3,5-dichlorophenyl)benzenesulfonamide (C21) as an inhibitor of Rac activation by Dock5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-(3,5-dichlorphenyl)benzolsulfonamid (C21) als Inhibitor der Rac-Aktivierung durch Dock5.
Hinweise
Reagiert mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54129-15-6
Summenformel C12H9Cl2NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 302.17
MDL-Nummer MFCD01212617
InChI-Schlüssel HMKZVAZQKOKXRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3,5-dichlorophenyl benzenesulfonamide, n-3,5-dichlorophenyl benzensulfonamide, 3,5-dichlorophenyl phenylsulfonyl amine, benzenesulfonamide, n-3,5-dichlorophenyl
PubChem CID 4985978
IUPAC-Name N-(3,5-dichlorophenyl)benzenesulfonamide
SMILES ClC1=CC(NS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2)=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3,5-Dichlorophenyl)benzenesulfonamide
Farbe Weiß bis grau
Menge 250 mg
Formelmasse 302.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest