Learn More
N-(3,4-Dimethylphenyl)-4-Fluorobenzesulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15492036
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15492036
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55330.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-(3,4-Dimethylphenyl)-4-Fluorbenzolsulfonamid wird in Agrochemikalien und Reagenzien verwendet.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288154-65-4
Summenformel C14H14FNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 279.329
MDL-Nummer MFCD00784407
InChI-Schlüssel IJCSKFYHYFBPNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3,4-dimethylphenyl-4-fluorobenzenesulfonamide, cambridge id 5353558, 3,4-dimethylphenyl 4-fluorophenyl sulfonyl amine, n-3,4-dimethylphenyl-4-fluorobenzene-1-sulfonamide
PubChem CID 295161
IUPAC-Name N-(3,4-dimethylphenyl)-4-Fluorbenzolsulfonamid
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)F)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3,4-Dimethylphenyl)-4-fluorobenzenesulfonamide
Menge 250 mg
Formelmasse 279.33
Reinheit (%) 97%