Learn More
N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]acetamide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]acetamide |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H11N5O/c1-10(21)19-13-4-2-3-11(7-13)14-5-6-17-15-12(8-16)9-18-20(14)15/h2-7,9H,1H3,(H,19,21) |
| Formelmasse | 277.0964 |