Learn More
N-[3-(2-furyl)benzyl]-N-methylamin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-[3-(2-furyl)benzyl]-N-methylamine |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 187.24 |
| Reinheit (%) | 97% |