Learn More
N-(2-Pyridyl)bis(trifluormethansulfonimid), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10646704 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10646704 25 g Glasflasche 25 Gramm
10742774 1 g Glasflasche 1 Gramm
10350534 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10646704 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 387650250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 145100-50-1 ∣ C7H4F6N2O4S2 ∣ 358.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Kopplungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145100-50-1
Summenformel C7H4F6N2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 358.23
MDL-Nummer MFCD00191834
InChI-Schlüssel DXLQEJHUQKKSRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n,n-bis trifluoromethylsulfonyl amino pyridine, 1,1,1-trifluoro-n-pyridin-2-yl-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, n-pyridin-2-yl triflimide, 2-n,n-bis trifluoromethyl sulphonylamino pyridine, n-2-pyridyl triflimide, n-2-pyridyl bis trifluoromethanesulfonimide, pyridin-2-amine, n,n-bis trifluoromethylsulfonyl, 2-bis trifluoromethylsulfonyl amino pyridine, 1,1,1-trifluoro-n-pyridin-2-yl-n-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide, n,n-bis trifluoromethylsulfonyl-2-pyridylamine
PubChem CID 534172
IUPAC-Name 1,1,1-Trifluor-N-pyridin-2-yl-N-(trifluormethylsulfonyl)methansulfonamid
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)N(C1=CC=CC=N1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Siedepunkt 97.0°C (2.0 mmHg)
Chemischer Name oder Material N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
Schmelzpunkt 40.0°C to 43.0°C
Farbe Weiß
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Fieser 17,293
Flammpunkt 110 °C
Formelmasse 358.24
Reinheit (%) 97%
Güte Ungraded
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Dichte 110g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2-Pyridyl)bis(trifluoroethanesulfonimide)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.