Learn More
N-(2-Hydroxyphenyl)acetamid (2-Acetamidophenol), Mikromol™
Description
N-(2-Hydroxyphenyl)acetamid (2-Acetamidophenol)
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol) |
| CAS | 614-80-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol) |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C8 H9 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Paracetamol Imp. A (EP), Acetaminophen USP Related Compound C, Acetaminophen USP RC C, N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide, 2-Acetamidophenol, Acetaminophen Related Compound C, Paracetamol Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccccc1O |
| IUPAC-Name | N-(2-Hydroxyphenyl)acetamid |
| Show More |