Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)Succinimid, TRC
Artikelnummer. 30402200
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30402200 500 mg
30390266 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30402200 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH999888500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18190-44-8
Summenformel C6H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 143.14
Synonym 2,5-Pyrrolidinedione, 1-(2-hydroxyethyl)- (9CI, ACI), 1-(2-Hydroxyethyl)-2,5-pyrrolidinedione (ACI), Succinimide, N-(2-hydroxyethyl)- (6CI, 7CI, 8CI), 1-(2-Hydroxyethyl)-pyrrolidine-2,5-dione, 1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidin-2,5-dione, 2-(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)succinimide, N-(Hydroxyethyl)succinimide, NSC 38747, NSC 50940
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidin-2,5-dion
SMILES OCCN1C(=O)CCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Hydroxyethyl)succinimide
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NO3/c8-4-3-7-5(9)1-2-6(7)10/h8H,1-4H2
Formelmasse 143.0582