Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)-pyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10336850 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10336850
Marke: Thermo Scientific Acros 121200250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2955-88-6 | C6H13NO | 115.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2955-88-6
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.18
MDL-Nummer MFCD00003181
InChI-Schlüssel XBRDBODLCHKXHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrrolidineethanol, n-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 1-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanol, epolamine, 2-pyrrolidinoethanol, pyrrolidinoethanol, hydroxyethylpyrrolidine, 2-1-pyrrolidinyl ethanol, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-ol
PubChem CID 76288
ChEBI CHEBI:48293
IUPAC-Name 2-Pyrrolidin-1-ylethanol
SMILES OCCN1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis gelb
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 79°C to 81°C (13.0 mmHg)
Flammpunkt 56°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4713 to 1.4743
Menge 25 g
Beilstein 20, II, 5
Relative Dichte 0.98
Formelmasse 115.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.