Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)piperazin(1-Piperazineethanol), TRC
Artikelnummer. 30420723
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30420723 1 g
30413770 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30420723 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP4801201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-76-4
Summenformel C6 H14 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
Synonym 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
IUPAC-Name 2-Piperazin-1-Ylethanol
SMILES OCCN1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2O/c9-6-5-8-3-1-7-2-4-8/h7,9H,1-6H2
Formelmasse 130.1106