Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as an important intermediate in the manufacture of lube oil additives, fuel additives, chelating agents, surfactants and fabric softeners among other applications. N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine [N-(2-Aminoethyl)ethanolamine] is used to study the aerobic biodecomposition of amines in hypersaline wastewaters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es dient unter anderem als wichtiges Zwischenprodukt bei der Herstellung von Schmieröladditiven, Kraftstoffadditiven, Chelatbildnern, Tensiden und Weichmachern. n-(2-Hydroxyethyl)ethylendiamin [n-(2-Aminoethyl)ethanolamin] wird bei der Untersuchung des aeroben biologischen Abbaus von Aminen in hypersalinen Abwässern verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Von nicht kompatiblen Substanzen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N- (2-Hydroxyethyl)ethylenediamine |
| Schmelzpunkt | -28°C |
| Dichte | 1.029 |
| pH | 11.8 |
| Siedepunkt | 238°C to 240°C |
| Flammpunkt | 125°C (257°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Brechungsindex | 1.4861 |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Aminoethylethanolamine