Learn More
Alfa Aesar™ N-(2-Hydroxybenzoyl)pyrrolidin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H55695.06
Additional Details : CAS : 98841-68-0 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15442018
  • 39.18 CHF / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
98841-68-0
191.23
LELBEJMWNJWJDG-UHFFFAOYSA-N
225361
C1CCN(C1)C(=O)C2=CC=CC=C2O
C11H13NO2
MFCD00020832
n-2-hydroxybenzoyl pyrrolidine, 2-pyrrolidine-1-carbonyl phenol, 2-hydroxyphenyl-pyrrolidin-1-ylmethanone, 2-hydroxyphenyl pyrrolidin-1-yl methanone, 2-hydroxyphenyl pyrrolidinyl ketone, 1-salicyloylpyrrolidine, 1-2-hydroxybenzoyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-ylcarbonyl phenol, 2-pyrrolidine-1-carbonyl-phenol, pyrrolidine, 1-2-hydroxybenzoyl
(2-hydroxyphenyl)-pyrrolidin-1-ylmethanon
Spezifikation
N-(2-Hydroxybenzoyl)pyrrolidine
118°C to 124°C
98841-68-0
MFCD00020832
LELBEJMWNJWJDG-UHFFFAOYSA-N
(2-hydroxyphenyl)-pyrrolidin-1-ylmethanon
225361
Fest
Braun bis gelb
5g
C11H13NO2
n-2-hydroxybenzoyl pyrrolidine, 2-pyrrolidine-1-carbonyl phenol, 2-hydroxyphenyl-pyrrolidin-1-ylmethanone, 2-hydroxyphenyl pyrrolidin-1-yl methanone, 2-hydroxyphenyl pyrrolidinyl ketone, 1-salicyloylpyrrolidine, 1-2-hydroxybenzoyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-ylcarbonyl phenol, 2-pyrrolidine-1-carbonyl-phenol, pyrrolidine, 1-2-hydroxybenzoyl
C1CCN(C1)C(=O)C2=CC=CC=C2O
191.23
191.23
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation