Learn More
Alfa Aesar™ N-(2-Ethylhexyl)-4-Nitrobenzamid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H60824.MD
Additional Details : CAS : 154702-08-6 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15437328
  • 193.72 CHF / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 25-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
154702-08-6
278.352
XYLYSNQGXATQBX-UHFFFAOYSA-N
4139944
CCCCC(CC)CNC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
C15H22N2O3
MFCD00709791
n-2-ethylhexyl-4-nitrobenzamide
N-(2-Ethylhexyl)-4-nitrobenzamid
Spezifikation
N-(2-Ethylhexyl)-4-nitrobenzamide
154702-08-6
MFCD00709791
XYLYSNQGXATQBX-UHFFFAOYSA-N
N-(2-Ethylhexyl)-4-nitrobenzamid
4139944
97%
250mg
C15H22N2O3
n-2-ethylhexyl-4-nitrobenzamide
CCCCC(CC)CNC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
278.352
278.35
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation