missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-sulfoacetyl)-L-alanine, TRC

Artikelnummer. 30011518
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011518 25 mg 25 Milligramm
30003887 10 mg 10 Milligramm
30003749 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011518 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92651025MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1418095-19-8
Summenformel C14 H19 N O6 S
Molekulargewicht (g/mol) 329.37
Synonym (S)-2-(N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-2-sulfoacetamido)propanoic Acid, N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-sulfoacetyl)-L-alanine
IUPAC-Name (2S)-2-(2-ethyl-6-methyl-N-(2-sulfoacetyl)anilino)propanoic acid
SMILES CCc1cccc(C)c1N([C@@H](C)C(=O)O)C(=O)CS(=O)(=O)O

Tekniske data

Chemischer Name oder Material N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-sulfoacetyl)-L-alanine
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-sulfoacetyl)-L-alanine
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C14H19NO6S/c1-4-11-7-5-6-9(2)13(11)15(10(3)14(17)18)12(16)8-22(19,20)21/h5-7,10H,4,8H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20,21)/t10-/m0/s1
Lösungstyp Neat
Industry Type Forensics
Menge 25 mg
Formelmasse 329.0933
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.