Learn More
N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-sulfoacetyl)-L-alanine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-sulfoacetyl)-L-alanine |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-sulfoacetyl)-L-alanine |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H19NO6S/c1-4-11-7-5-6-9(2)13(11)15(10(3)14(17)18)12(16)8-22(19,20)21/h5-7,10H,4,8H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20,21)/t10-/m0/s1 |
| Lösungstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Menge | 10 mg |
| Formelmasse | 329.0933 |