Learn More
N,2-Dimethyl-(1,3-thiazol-4-yl)-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11380557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11380557 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10682845 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11380557 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC05746CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 144163-81-5
Summenformel C6H10N2S
Molekulargewicht (g/mol) 142.22
MDL-Nummer MFCD06738964
InChI-Schlüssel GJHOBSIOQKGKSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl-2-methyl-thiazol-4-ylmethyl-amine, methyl-2-methylthiazole-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-methylthiazol-4-yl methanamine, methyl 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, 4-thiazolemethanamine,n,2-dimethyl, n-methyl 2-methylthiazol-4-yl methanamine, 4-thiazolemethanamine, n,2-dimethyl, n-methyl-1-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, n,2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, 2-methyl-4-methyl aminomethyl-1,3-thiazole
PubChem CID 18939489
IUPAC-Name N-Methyl-1-(2-Mehtyl-1,3-Thiazol-4-yl)Methanamin
SMILES CC1=NC(=CS1)CNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, 2-dimethyl-(1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 142.23
Reinheit (%) 97%