Learn More
N-(2-Cyanoethyl)glycin, TRC
Artikelnummer. 30351631
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30351631 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30351631 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98021050G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Cyanoethyl)glycine
CAS 3088-42-4
Summenformel C5 H8 N2 O2
Menge 50 g
Synonym Glycine, N-(2-cyanoethyl)-, N-(2-Cyanoethyl)glycine, 2-(2-Cyanoethylamino)acetic acid, NSC 11804, NSC 133475, α-(β'-Cyanoethyl)aminoacetic acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H8N2O2/c6-2-1-3-7-4-5(8)9/h7H,1,3-4H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)CNCCC#N
IUPAC-Name 2-(2-cyanoethylamino)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 128.13
Formelmasse 128.0586