Learn More
N-(2-Cyanoethyl)glycin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(2-Cyanoethyl)glycine |
| CAS | 3088-42-4 |
| Summenformel | C5 H8 N2 O2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Glycine, N-(2-cyanoethyl)-, N-(2-Cyanoethyl)glycine, 2-(2-Cyanoethylamino)acetic acid, NSC 11804, NSC 133475, α-(β'-Cyanoethyl)aminoacetic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H8N2O2/c6-2-1-3-7-4-5(8)9/h7H,1,3-4H2,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)CNCCC#N |
| IUPAC-Name | 2-(2-cyanoethylamino)essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 128.13 |
| Formelmasse | 128.0586 |