Learn More
N-(2-Chlorphenyl)-maleimid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15529673 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15529673 1 g 1 Gramm
15575236 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15529673 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 457330010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1203-24-3
Summenformel C10H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 207.62
InChI-Schlüssel KPQOXMCRYWDRSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chlorophenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, n-2-chlorophenyl maleimide, o-chphm, o-chlorophenylmaleimide, n-o-chlorophenylmaleimide, 1-2-chlorophenyl pyrrole-2,5-dione, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chlorophenyl, n-2-chlorophenyl-maleimide, maleimide, n-o-chlorophenyl, n-o-chlorophenyl maleiimide
PubChem CID 14550
IUPAC-Name 1-(2-Chlorphenyl)Pyrrol-2,5-Dion
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N2C(=O)C=CC2=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Chlorophenyl)maleimide
Schmelzpunkt 108.0°C to 109.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 207.62
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2-Chlorophenyl)maleimide, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke