Learn More
N-(2-Chlorethyl)morpholinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10427100 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10427100 100 g 100 Gramm
10616872 5 g 5 Gramm
10050850 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10427100 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 109201000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 3647-69-6 | C6H12ClNO·HCl | 186.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3647-69-6
Summenformel C6H12ClNO·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 186.08
MDL-Nummer MFCD00012797
InChI-Schlüssel NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, n-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethylchloride hydrochloride, morpholine, 4-2-chloroethyl-, hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholine hcl, chloromorpholinoethane hydrochloride, 2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethyl chloride hydrochloride, 4-2-chloroethyl-morpholine hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholinium chloride
PubChem CID 77210
IUPAC-Name 4-(2-Chlorethyl)morpholinhydrochlorid
SMILES C1COCCN1CCCl.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 182°C to 185°C
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 1% max. (80°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 186.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Hygroskopisches Kristallpulver