Learn More
N-(2-Chlorethyl)benzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362416
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362416 10 g 10 Gramm
11372416 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362416 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06212.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 26385-07-9 | C9H10ClNO | 183.635 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26385-07-9
Summenformel C9H10ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 183.635
MDL-Nummer MFCD00000964
InChI-Schlüssel FYQJUYCGPLFWQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-chloroethyl benzamide, benzamide, n-2-chloroethyl, acmc-1cb5c, 2-benzoylamino-ethyl chloride, fyqjuycgplfwqr-uhfffaoysa, n-2-chloroethyl benzamide 10g
PubChem CID 101439
IUPAC-Name N-(2-Chlorethyl)benzamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Chloroethyl)benzamide
Schmelzpunkt 101°C to 105°C
Menge 10 g
Beilstein 1943939
Formelmasse 183.64
Reinheit (%) 97%