missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(2-Chlor-4-pyrimidinyl)-2,3-dimethyl-2H-indazol-6-amin, TRC

Artikelnummer. 30004360
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004360 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30004360 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3800801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 444731-74-2
Summenformel C13 H12 Cl N5
Molekulargewicht (g/mol) 273.7209
Synonym Pazopanib related, GW 790323X
IUPAC-Name N-(2-Chloropyrimidin-4-yl)-2,3-Dimethylindazol-6-Amin
SMILES Cc1c2ccc(Nc3ccnc(Cl)n3)cc2nn1C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-(2-chloropyrimidin-4-yl)-2,3-dimethylindazol-6-amine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H12ClN5/c1-8-10-4-3-9(7-11(10)18-19(8)2)16-12-5-6-15-13(14)17-12/h3-7H,1-2H3,(H,15,16,17)
Formelmasse 273.0781
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.