Learn More
N-(2-Carboxyethyl)Iminodiessigsäure, ≥98.0 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15618480 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 15618480
Marke: Honeywell-Fluka 925775G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für die Komplexometrie, ≥ 98.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-(2-Carboxyethyl)Iminodiessigsäure
Namenshinweis Für die Komplexometrie
CAS 6245-75-6
Schmelzpunkt 195 °C
Farbe Weiß
Summenformel C7H11NO6
MDL-Nummer MFCD00059634
Menge 5 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 1712227
Synonym n-2-Carboxyethyl-Iminodiessigsäure, beta-Alanin-Diessigsäure, n,n-bis-Carboxymethyl-, a-Alanin, .beta.-Alanin, N,N-bis-carboxymethyl, 3-Bis carboxymethylaminopropansäure, n-2-Carboxyethyldimethylsulfoniumchlorid, n,n-bis-Carboxymethyl-beta-Alanin, Nitrilodiessig-Propionsäure, beta-alaninediacetic acid, nitrilodiacetic-propionic acid
InChI-Schlüssel UWRBFYBQPCJRRL-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
IUPAC-Name 3-[Bis(carboxymethyl)amino]propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 205.17
PubChem CID 535795
Formelmasse 205.17 mol
Reinheit (%) ≥ 98.0 %