Learn More
N-(2-Butynyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15470408
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15470408 25 g 25 Gramm
15460408 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470408 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53509.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113439-83-1
Summenformel C12H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.21
MDL-Nummer MFCD00160830
InChI-Schlüssel COPWPECHFWIYSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-butynyl phthalimide, 2-but-2-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, 2-but-2-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, acmc-1bscb, 1-phthalimido-2-butyne, 4-phthalimido-2-butyne, 2-2-butynyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-butyn-1-yl
PubChem CID 8063352
IUPAC-Name 2-(but-2-yn-1-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
SMILES CC#CCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Butynyl)phthalimide
Schmelzpunkt 219°C to 223°C
Menge 25 g
Formelmasse 199.21
Reinheit (%) 97%