Learn More
N-(2-Bromophenyl)maleaminsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(2-Bromophenyl)maleamic acid |
| Schmelzpunkt | (decomposition) |
| Menge | 50 g |
| Formelmasse | 270.08 |
| Reinheit (%) | 97% |