Learn More
N-(2-Bromophenyl)maleaminsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15417277
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15417277
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34339.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59652-95-8
Summenformel C10H8BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 270.082
MDL-Nummer MFCD00157729
InChI-Schlüssel CJHBOIXAXNGQNF-WAYWQWQTSA-N
Synonym 2z-4-2-bromophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-2-bromophenyl maleamic acid, 2z-3-2-bromophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, n-2-bromophenyl maleamidic acid, z-4-2-bromoanilino-4-oxobut-2-enoic acid
PubChem CID 2249221
IUPAC-Name (Z)-4-(2-Bromanilin)-4-oxobut-2-ensäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=O)C=CC(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Bromophenyl)maleamic acid
Schmelzpunkt (decomposition)
Menge 10 g
Formelmasse 270.08
Reinheit (%) 97%