Learn More
N-(2-Brombenzyloxycarbonyloxy)-succinimid, ≥ 98%
Artikelnummer. 11333097
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11333097 25 g 25 Gramm
11323097 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13471.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128611-93-8
Summenformel C12H10BrNO5
Molekulargewicht (g/mol) 328.118
MDL-Nummer MFCD00082848
InChI-Schlüssel SZDNRTVADOCWKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-bromobenzyloxycarbonyloxy succinimide, z 2-br-osu, carbonic acid 2-bromobenzyl succinimidyl ester, 2-bromobenzyl succinimidyl carbonate, 2-bromobenzyl succinimdyl carbonate, 2,5-dioxoazolidinyl 2-bromophenyl methoxy formate, z 2-br-osu, n-2-bromobenzyloxycarbonyloxy succinimide, 2-bromophenyl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, 2,5-pyrrolidinedione, 1-2-bromophenyl methoxy carbonyl oxy
PubChem CID 598169
IUPAC-Name 2-Bromphenyl)Methyl (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)Carbonat
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2=CC=CC=C2Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Bromobenzyloxycarbonyloxy)succinimide
Schmelzpunkt 105°C to 108°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3335
Beilstein 3623239
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 328.13
Reinheit (%) ≥98%