Learn More
N-[2 -Benzyl-2 -(Boc-amino)ethyl]isoindol-1,3 -dion, 97 %, Thermo Scientific™ ™
Artikelnummer. 15498616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498616 1 g 1 Gramm
15408626 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498616 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63981.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 885266-56-8
Summenformel C22H24N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 380.444
MDL-Nummer MFCD03844710
InChI-Schlüssel ZBCKKSQEEBLGDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 1-benzyl-2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl ethylcarbamate, tert-butyl n-1-1,3-dioxoisoindol-2-yl-3-phenylpropan-2-yl carbamate
PubChem CID 24720887
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[1-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)-3-phenylpropan-2-yl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)CN2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[2-Benzyl-2-(Boc-amino)ethyl]isoindole-1,3-dione
Menge 1 g
Formelmasse 380.44
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest