Learn More
N-(2-Benzoyl-4-chlorphenyl)formamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)formamide |
| CAS | 10352-28-0 |
| Summenformel | C14H10ClNO2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 2'-Benzoyl-4'-chloroformanilide, 5-Chloro-2-formamidobenzophenone, NSC 338521 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H10ClNO2/c15-11-6-7-13(16-9-17)12(8-11)14(18)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,(H,16,17) |
| SMILES | Clc1ccc(NC=O)c(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | N-(2-Benzoyl-4-chlorphenyl)formamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 259.69 |
| Formelmasse | 259.04 |