Learn More
N-(2-Aminoethyl)-pyrrolidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10244510 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10244510
Marke: Thermo Scientific Acros 103700250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7154-73-6 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7154-73-6
Summenformel C6H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00003182
InChI-Schlüssel WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-pyrrolidineethanamine, n-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanamine, pyrrolidinoethylamine, pyrrolidinoethanamine, 2-1-pyrrolidinyl ethylamine, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-amine, 2-pyrrolidinoethyl amine, 2-pyrrolidinoethylamine
PubChem CID 1344
IUPAC-Name 2-Pyrrolidin-1-Ylethanamin
SMILES C1CCN(C1)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis braun
Dichte 0.9000g/mL
Siedepunkt 66°C to 70°C (23.0 mmHg)
Flammpunkt 47°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4677 to 1.4697
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.9
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit