Learn More
N-(2 -Aminoethyl)piperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10636544 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10636544 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10265970 5 mL Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636544 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 161610250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 27578-60-5 | C7H16N2 | 128.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27578-60-5
Summenformel C7H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 128.22
MDL-Nummer MFCD00006516
InChI-Schlüssel CJNRGSHEMCMUOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-aminoethyl piperidine, 1-2-aminoethyl piperidine, 2-piperidin-1-yl ethanamine, 2-piperidin-1-yl ethan-1-amine, 1-piperidineethanamine, 2-piperidinoethylamine, 2-1-piperidinyl ethanamine, 2-1-piperidinyl ethylamine, n-aminoethylpiperidine, 2-piperidino-1-ethanamine
PubChem CID 33944
IUPAC-Name 2-Piperidin-1-ylethanamin
SMILES C1CCN(CC1)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Aminoethyl)piperidine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 186°C
Flammpunkt 57°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4730 to 1.475
Menge 25 mL
Beilstein 20, 67
Relative Dichte 0.89
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.