Learn More
N-(2-Aminoethyl)glycin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16627052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16627052 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16627052 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 465870010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Alpha-Vektor AMINOETHYLGLYCINE
Chemischer Name oder Material N-(2-Aminoethyl)glycine
CAS 24123-14-6
Schmelzpunkt 142°C to 147°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 290°C
Flammpunkt 129°C
Infrarotspektrum Konform
Prozentgehaltsbereich 96,0 bis 104,0 % (Titration mit NaOH)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H10N2O2
MDL-Nummer MFCD00144824
Menge 1 g
InChI-Schlüssel PIINGYXNCHTJTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCNCC(O)=O
IUPAC-Name 2-[(2-aminoethyl)amino]acetic acid
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
Formelmasse 118.14
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2-Aminoethyl)glycine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(2-Aminoethyl)glycine