Learn More
N-(2-Amino-5-brombenzyl)-N-methyl-cyclohexanamin-Dihydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17900806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17900806 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17900806 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0065.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-(2-Amino-5-brombenzyl)-N-methyl-cyclohexanamin-Dihydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride
CAS 10076-98-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H21 Br N2 . 2 Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Bromhexine Hydrochloride Imp. D (EP), Bromhexine Imp. D (EP), N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride, Bromhexine Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride, Bromhexine Hydrochloride Impurity D as Dihydrochloride, Bromhexine Impurity D as Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C14H21BrN2.2ClH/c1-17(13-5-3-2-4-6-13)10-11-9-12(15)7-8-14(11)16;;/h7-9,13H,2-6,10,16H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CN(Cc1cc(Br)ccc1N)C2CCCCC2
IUPAC-Name 4-Brom-2-[[Cyclohexyl(methyl)amino]methyl]anilin;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 370.16
Menge 25 mg
Formelmasse 368,0422 g/mol