Learn More
N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamid, Mikromol™
Description
N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamid
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide |
| CAS | 2198-53-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H13 N O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Lidocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Lidocaine Imp. C (EP), N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide, Lidocaine Hydrochloride Impurity C, Lidocaine Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13NO/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(=O)Nc1c(C)cccc1C |
| IUPAC-Name | N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid |
| Show More |