Learn More
N-(2,6-Diethylphenyl)-maleimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419107 5 g 5 Gramm
11409107 1 g 1 Gramm
11429107 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20656.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 38167-72-5 | C14H15NO2 | 229.279 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38167-72-5
Summenformel C14H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.279
MDL-Nummer MFCD00173826
InChI-Schlüssel LNOKVKHZEYOLIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2,6-diethylphenyl maleimide, 1-2,6-diethylphenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2,6-diethylphenyl pyrrole-2,5-dione, 1-2,6-diethylphenyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2,6-diethylphenyl azoline-2,5-dione, acmc-1ctvb, cyto10h11, maybridge1_007020, 1h-pyrrole-2, 1-2,6-diethylphenyl, 1h-pyrrole-2,5-dione,1-2,6-diethylphenyl
PubChem CID 300890
IUPAC-Name 1-(2,6-Diethylphenyl)Pyrrol-2,5-Dion
SMILES CCC1=C(C(=CC=C1)CC)N2C(=O)C=CC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide
Menge 5 g
Formelmasse 229.28
Reinheit (%) 97%