Learn More
N-(2,6-Dichlorphenyl)thioharnstoff, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479276 25 g 25 Gramm
11469276 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479276 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18117.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6590-91-6 | Molecular Formula: C7H6Cl2N2S | Molecular Weight: 221.099 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6590-91-6
Summenformel C7H6Cl2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 221.099
MDL-Nummer MFCD00041156
InChI-Schlüssel KUQHRGMPBWZVQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,6-dichlorophenyl thiourea, 2,6-dichlorophenyl thiourea, n-2,6-dichlorophenyl thiourea, thiourea, 2,6-dichlorophenyl, 1-2,6-dichlorophenyl-2-thiourea, amino 2,6-dichlorophenyl amino methane-1-thione, chembl29234, 2,6-dichlorophenyl-thiourea, thiourea,n-2,6-dichlorophenyl
PubChem CID 722776
IUPAC-Name (2,6-dichlorphenyl)thioharnstoff
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)NC(=S)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
Schmelzpunkt 155°C to 159°C
Geruch Odorless
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2212144
Formelmasse 221.11
Reinheit (%) 99%