Learn More
N-(2,6-Dichlorphenyl)thioharnstoff, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469276 5 g -
11479276 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469276 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18117.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6590-91-6
Summenformel C7H6Cl2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 221.099
MDL-Nummer MFCD00041156
InChI-Schlüssel KUQHRGMPBWZVQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,6-dichlorophenyl thiourea, 2,6-dichlorophenyl thiourea, n-2,6-dichlorophenyl thiourea, thiourea, 2,6-dichlorophenyl, 1-2,6-dichlorophenyl-2-thiourea, amino 2,6-dichlorophenyl amino methane-1-thione, chembl29234, 2,6-dichlorophenyl-thiourea, thiourea,n-2,6-dichlorophenyl
PubChem CID 722776
IUPAC-Name (2,6-dichlorphenyl)thioharnstoff
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)NC(=S)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
Schmelzpunkt 155°C to 159°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2212144
Formelmasse 221.11
Reinheit (%) 99%