Learn More
N-(2,6-Dichlorphenyl)benzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15426788
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15426788
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60316.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77167-06-7
Summenformel C12H9Cl2NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 302.169
MDL-Nummer MFCD02007023
InChI-Schlüssel CQELSZQJFRLUFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2,6-dichlorophenyl benzenesulfonamide
PubChem CID 12723885
IUPAC-Name N-(2,6-dichlorphenyl)benzolsulfonamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2,6-Dichlorophenyl)benzenesulfonamide
Menge 250 mg
Beilstein 3099420
Formelmasse 302.17
Reinheit (%) 97%