Learn More
N-(2,6-Dichlorphenyl)-2-Methoxybenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15425276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15425276 250 mg 250 Milligramm
15426208 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425276 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59796.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 362602-54-8
Summenformel C14H11Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 296.147
MDL-Nummer MFCD01115478
InChI-Schlüssel FVOARQOPPNATSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2,6-dichlorophenyl-2-methoxybenzamide, n-2,6-dichlorophenyl 2-methoxyphenyl carboxamide
PubChem CID 4392873
IUPAC-Name N-(2,6-dichlorphenyl)-2-methoxybenzamid
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methoxybenzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 296.15
Reinheit (%) 97%